Learn More
Rogo Sampaic™ Montavetrini in vetro Rogo™ Sampaic
Descrizione
- Available in a range of sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Product Type | Vetrino coprioggetto |
| Forma | Rectangle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vetrini per microscopia |
| Certifications | ISO 8255 |
| Quantità | 100 conf. |