Learn More
Brady™ Roll Markers
Codice prodotto. 11735573
Click to view available options
Testo di visualizzazione:
Air
Eau
Eau incendie
Vapeur
Dimensioni (L x P x A):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Altezza carattere (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11735573
Marca: Brady™ 226293
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità European Directives 67/548 and 88/379
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White on Red
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Testo di visualizzazione Eau incendie
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Lingue French
N. per confezione 505 Markers/Roll
Quantità 505 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +284°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +140°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0047 in.
Spessore (sistema metrico) 0.119 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Dimensioni (L x P x A) 33 m x 100 mm x 60 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 108.27 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.36 in.
Altezza carattere (sistema imperiale) 0.31 in.
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Altezza carattere (sistema metrico) 8 mm
Alternate Part Number PMFL-EAUINCENDIE-RD3-RLL090