Learn More
asecos™ Roll Stand with Cutting Edge
Codice prodotto. 17836506 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
450.00 mm
880.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
17836506 450.00 mm Pezzo
17896486 880.00 mm Pezzo
2 options
Codice prodotto. 17836506
Marca: asecos™ 9908
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Roll Stand with Cutting provides safe and easy storage and separation of the roll.
  • Roll stand for easy and safe storage
  • Steel
  • Cutting Edge for easy separation
Specifica
Materiale Acciaio
Tipo Spill Kit Dispenser
Lunghezza (sistema imperiale) 17.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 450.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 17.72 in.
Larghezza (sistema metrico) 450.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 33.86 in.
Altezza (sistema metrico) 860.00 mm
Peso (sistema imperiale) 11.02 lb.
Peso (sistema metrico) 5 kg