Learn More
asecos™ Roll Stand with Cutting Edge
Codice prodotto. 17896486 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
450.00 mm
880.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
17896486 880.00 mm Pezzo
17836506 450.00 mm Pezzo
2 options
Codice prodotto. 17896486
Marca: asecos™ 9909
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Roll Stand with Cutting provides safe and easy storage and separation of the roll.
  • Roll stand for easy and safe storage
  • Steel
  • Cutting Edge for easy separation
Especificaciones
Materiale Acciaio
Tipo Spill Kit Dispenser
Lunghezza (sistema imperiale) 34.65 in.
Lunghezza (sistema metrico) 880.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 34.65 in.
Larghezza (sistema metrico) 880.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 24.80 in.
Altezza (sistema metrico) 630.00 mm
Peso (sistema imperiale) 18.30 lb.
Peso (sistema metrico) 8.3 kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.