Learn More
Thermo Scientific™ Roller Base
Codice prodotto. 10105862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Roller Base
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10105862
Marca: Thermo Scientific™ 1900063
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Massima flessibilità dell'incubatore o della camera ambientale grazie agli accessori Thermo Scientific™.
Get maximum flexibility for your incubator or environmental chamber with these Thermo Scientific™ Incubator and Environmental Chamber accessories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Roller Base for DH models: with 2 locking casters, 2 leveling feet; 23/4 in.H
Lighting LED
Tipo Roller Base