Learn More
Grant Instruments Roller Platform for PTR-35
Codice prodotto. 30274364
Click to view available options
Dimensioni provetta:
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30274364
Marca: Grant Instruments RP8/15
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Roller platform for 8 tubes with a 5° incline for enhanced mixing homogeneity.
  • Capacity of 8 tubes at a fixed angle of 5°.
  • Compatible with PTR-35
  • Available to fit 15 mL or 50 mL tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 Tubes
Dimensioni provetta 15 mL
Product Type Rotator Adapter
Materiale Stainless Steel
Profondità (sistema imperiale) 3.15 in.
Profondità (sistema metrico) 80 mm
Diametro (sistema imperiale) 3.15 in.
Diametro (sistema metrico) 80 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Altezza (sistema metrico) piattaforma 80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 220 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.15 in.
Spessore (sistema metrico) 4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 80 mm
Peso (sistema imperiale) 0.66 lb.
Peso (sistema metrico) 300 g
Modello RP-8/15
Da utilizzare con (applicazione) Rotational Mixing
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTR-35
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years
Quantità 1 Ea.