Learn More
Thermo Scientific™ Rollout Drawers
Codice prodotto. 13493918 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Additional SS Drawer
Complete SS Drawer Set
Capacità (sistema imperiale):
11.5 cu. ft.
23.3 cu. ft.
29.2 cu. ft.
78.8 cu. ft.
N. di cassetti:
1
6
7
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 13493918
Marca: Thermo Scientific™ 6699
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose stainless-steel Thermo Scientific™ Rollout Drawers as a convenient alternative to open-wire refrigerator shelving.
Choose stainless-steel Thermo Scientific™ Rollout Drawers as a convenient alternative to open-wire shelving. This is an option for Thermo Scientific™ high-performance refrigerators.
  • Stainless-steel drawers
  • Adjustable with full extension
Ordering Information:
Factory installed; must be specified when ordering the refrigerator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Complete SS Drawer Set
Capacità (sistema imperiale) 23.3 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 659 L
Cassetti Stainless Steel
N. di cassetti 6
Da utilizzare con (apparecchiatura) 23.3 cu. ft. (659L) Refrigerators and Freezers