Learn More
Thermo Scientific™ Rollout Drawers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Additional SS Drawer
Complete SS Drawer Set
Capacità (sistema imperiale):
11.5 cu. ft.
23.3 cu. ft.
29.2 cu. ft.
78.8 cu. ft.
N. di cassetti:
1
6
7
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
Choose stainless-steel Thermo Scientific™ Rollout Drawers as a convenient alternative to open-wire shelving. This is an option for Thermo Scientific™ high-performance refrigerators.
- Stainless-steel drawers
- Adjustable with full extension
Ordering Information:
Factory installed; must be specified when ordering the refrigerator
Specifica
Specifica
| Tipo | Additional SS Drawer |
| Capacità (sistema imperiale) | 78.8 cu. ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 2231 L |
| Cassetti | Stainless Steel (Drawer) |
| N. di cassetti | 1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 23.3, 51.1 and 78.8 cu. ft. (659, 1447 and 2231L) |