Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, pure, certified
Codice prodotto. p-3734453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10391541
Marca: Thermo Scientific Chemicals 419150250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-69-9
Formula molecolare C20H4Cl4I4Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 1019.644
Numero MDL MFCD00005043
InChI Key DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC Name sodium;4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Rose Bengal
Rapporto di assorbimento 1.21 to 1.95
Contenuto di colorante 80% min.
Intervallo percentuale saggio 85%
Indice di Merck 15, 8393
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (36%).
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 544 to 550nm
Peso formulazione 1017.65
Percent Purity 85%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown to Red
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità >92°C
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rose Bengal