Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, pure, high purity, Biological stain
Codice prodotto. p-29676 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10571441
Marca: Thermo Scientific Chemicals 189450010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-69-9
Formula molecolare C20H4Cl4I4Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 1019.644
Numero MDL MFCD00005043
InChI Key DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC Name sodium;4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Rose Bengal
Rapporto di assorbimento 1.21 to 1.95
Contenuto di colorante 80% min.
Intervallo percentuale saggio 85%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (36%).
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 540 to 550nm (in water)
Peso formulazione 1017.65
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Percent Purity 85%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Bordeaux/Red to Brown/Red
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità >92°C
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rose Bengal