missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rosuvastatin Calcium, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200102079
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16471266

Marca: Medchem Express HY17504

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Rosuvastatin Calcium is a competitive HMG-CoA reductase (HMGCR) inhibitor, with an IC50 of 11 nM.

Rosuvastatin Calcium potently blocks hERG current with an IC50 of 195 nM. Rosuvastatin Calcium reduces the expression of the mature hERG and the interaction of heat shock protein 70 (Hsp70) with the hERG protein. Rosuvastatin Calcium effectively lowers low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, triglycerides, and C-reactive protein levels.

Specifica

Materiale o nome chimico Rosuvastatin Calcium
CAS 147098-20-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H27Ca0.5FN3O6S
Quantità 200 mg
Sinonimo Rosuvastatin hemicalcium ZD 4522 Calcium
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (49.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([O-])C[C@H](O)C[C@H](O)/C=C/C1=C(C(C)C)N=C(N(C)S(=O)(C)=O)N=C1C2=CC=C(F)C=C2.[0.5Ca2+]
Molecular Weight (g/mol) 500.57
Peso formulazione 500.57
Percent Purity 96.75%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato