Learn More
Rosuvastatin, calcium salt, 98%
Codice prodotto. 15575916 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15575916
Marca: Thermo Scientific Acros 456230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 147098-20-2 | C22H28FN3O61/2Ca | 500.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147098-20-2
Formula molecolare C22H28FN3O61/2Ca
Molecular Weight (g/mol) 500.58
InChI Key LQFSLFAVBQEFBH-LSMDDVBQSA-N
Sinonimo 3s,5r-rosuvastatin calcium salt, ent-rosuvastatin
PubChem CID 131673834
IUPAC Name calcium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid;molecular hydrogen
SMILES [HH].[HH].CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.[Ca]
Specifica
Materiale o nome chimico Rosuvastatin, calcium salt
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 500.58
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rosuvastatin calcium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.