missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rosuvastatin, calcium salt, 98%

Codice prodotto. 15585916 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15585916

Marca: Thermo Scientific Acros undefined

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 147098-20-2 | C22H28FN3O61/2Ca | 500.58 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 147098-20-2
Formula molecolare C22H28FN3O61/2Ca
Molecular Weight (g/mol) 500.58
InChI Key LQFSLFAVBQEFBH-LSMDDVBQSA-N
Sinonimo 3s,5r-rosuvastatin calcium salt, ent-rosuvastatin
PubChem CID 131673834
IUPAC Name calcium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid;molecular hydrogen
SMILES [HH].[HH].CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.[Ca]

Specifica

Materiale o nome chimico Rosuvastatin, calcium salt
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 500.58
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rosuvastatin calcium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato