Learn More
Tocris Bioscience™ Rosuvastatin calcium
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Rosuvastatin calcium is a potent HMG-CoA reductase inhibitor (IC50 = 5.4 nM). Inhibits cholesterol synthesis in rat hepatocytes in vitro and in vivo. Reduces plasma LDL cholesterol levels. Enhances lentiviral transduction of natural killer cells. Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3 R,5 S,6 E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl])-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid hemicalcium salt |
| CAS | 147098-20-2 |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 10 mg |
| Bersaglio | HMG-CoA Reductase Inhibitors |
| Formula molecolare | C22H27FN3O6S.1⁄2Ca |
| Peso formulazione | Observed MW: 500.57 |
| Purezza | 99% |