Learn More
Rotaflo™ Straight Pattern Plain-side Arms for Burettes
Codice prodotto. p-8341003
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12539536
Marca: Quickfit GP3ST/5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemical resistant borosilicate glass with PTFE key and rotary design for fine single drop control
  • No lubrication required - no seizure and no contamination
  • Temperature range: -20°C to 200°C
  • Vacuum capability to 10 Torr
  • Increased barrel diameter for drainage
  • Locking ring to prevent accidental removal
  • Ergonomic key for good grip and easy operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Plain Side-arm
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) GP Rotaflo™ Stopcock