Learn More
Robin™ Rotary Mixer
Click to view available options
Intervallo di velocità:
2 to 25 U/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Variable speed 2 to 25 rpm
- Adjustable inclination
- For tube diameter 17.5, 25 or 32 mm using additional drum rotors (accessory items)
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 2 to 25 U/min. |
| Tensione | 230 V |
| Profondità (sistema metrico) | 21 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 28 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Garanzia e offerta di assistenza | 15 Months |