Learn More
Ismatec™ Rotary Piston Pump Head
Codice prodotto. 11937935
Click to view available options
Portata:
0.002 to 100 mL/min.
0.45 to 3400 mL/min
0002 to 100 mL/min
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolitik
Produktkode 11937935
missing translation for 'mfr': Ismatec™ ISM185A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This pump-head is gentle enough for pumping highly concentrated viable cells.
  • Coated aluminum pump-head
  • Can be dismantled for cleaning
  • Self-centering tube-track thanks to concave tube-bed and convex rollers, which lengthens the tube-life
  • 3 stainless steel rollers (less pulsation but lower max. flow rate than with 2 rollers)
  • For tubing with 1.6 mm wall thickness
  • 1.5 bar differential pressure
Tekniske data
Portata 0.002 to 100 mL/min.
Pressione massima 1.0 bar
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.