Learn More
Ismatec™ Rotary Piston Pump Head
Codice prodotto. p-8010682
Click to view available options
Portata:
0.002 to 100 mL/min.
0.45 to 3400 mL/min
0002 to 100 mL/min
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11943824
Marca: Ismatec™ ISM791A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This pump-head is gentle enough for pumping highly concentrated viable cells.
  • Coated aluminum pump-head
  • Can be dismantled for cleaning
  • Self-centering tube-track thanks to concave tube-bed and convex rollers, which lengthens the tube-life
  • 3 stainless steel rollers (less pulsation but lower max. flow rate than with 2 rollers)
  • For tubing with 1.6 mm wall thickness
  • 1.5 bar differential pressure
Specifica
Portata 0.45 to 3400 mL/min
Pressione massima 1.5 bar