Learn More
Testo™ Rotating Display Compact Thermo Hygrometer
Codice prodotto. 10344913
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10344913
Marca: Testo™ 0560 6053
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Compact Thermohygrometer
Temperature Range (Metric) 0°C to 50°C
Tipo di batteria 3 AAA batteries
Tipo di display Rotating digital display
Da utilizzare con (applicazione) Measurement of air humidity and air temperature, as well as calculations of dewpoint temperature; Ideally suited for duct measurements
Include testo 605-H1, 3 AAA batteries, attachment clip