Learn More
Testo™ Rotating Vane Anemometer
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
277 x 105 x 45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Vane Anemometer |
| Accuracy | ±0.5 m/sec. |
| Dimensioni (L x P x A) | 277 x 105 x 45 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measurement of volumetric flow, flow velocity and temperature |
| Temperatura (sistema metrico) | -20 to +70°C |