Learn More
Buchi™ Rotavapor R-100 Evaporator
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Tipo di beuta compatibile:
Da 50 a 4000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manually adjustable rotation speed of 20 to 280 rpm
- Action jack lift for manual lifting of the evaporating flask
- Includes
- Condenser
- 1L receiving and evaporating flasks
- Vapor duct
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 502 mm con condensatore e bagno riscaldato, 502 mm senza |
| Altezza (sistema metrico) | 898 mm con condensatore e bagno riscaldato, 626 mm senza |
| Peso (sistema metrico) | Da 18 a 19 kg |
| Tensione | 220 – 240 V o 100 – 120 V |
| Larghezza (sistema metrico) | 617 mm con bagno riscaldato e condensatore; 480 mm senza |
| Include | Condensatore di raccolta da 1 l, palloni di evaporazione e condotto dei vapori |
| Wattage | 30 W |
| Requisiti elettrici | 24 V, 30 W (collegato al bagno riscaldato) |
| Tipo di assemblaggio vetreria | Verticale |
| Tipo di beuta compatibile | Da 50 a 4000 ml |
| Vedi altri risultati |