Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100 Rotary Evaporator
Meet the essential needs of classical laboratory applications with this rotary evaporator. Buchi™ Rotavapor™ R-100 Rotary Evaporators are capable of a manually adjustable rotation speeds of 20 to 280rpm and equipped with an action jack lift for manual lifting of the evaporating flask.
3075.00€ - 3610.00€
Specifica
Profondità (sistema metrico) 502 mm
Altezza (sistema metrico) 898 mm
Tensione 220/240 V
Larghezza (sistema metrico) 617 mm
Capacità (sistema metrico) 3 kg
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15394906
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11100V101
Rotary Evaporator with vertical condenser
3075.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15334916
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11100C111
Rotary Evaporator with dry ice condenser and protective coating
3610.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15324916
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11100C101
Rotary Evaporator with dry ice condenser
3475.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Effective Rotavapor for limited budgets
  • Fundamental design fulfills essential needs of evaporation
  • High longevity thanks to high quality material
  • Reliable operation due to robust design
  • Quick and ergonomic operation with smooth manual lift mechanism
  • Easy flask handling and vapor duct removal thanks to multifunctional Combi-Clip
  • Easy operation by integrating interface, vacuum pump and recirculating chiller
  • Expandable with a wide range of accessories and various glass assemblies
  • Flexibility to use the independent heating bath for further applications
  • Includes: Selected condenser, 1L receiving and evaporating flasks, Vapor duct
  • All accessories are included for out of the box usage
Specifica
Specifica
502 mm
220/240 V
3 kg
20°C to 95°C
General laboratory evaporation
30 w, connected to Heating Bath B-100
0 to 35° (Adjustable)
SJ 29/32
898 mm
617 mm
20 to 280 rpm
Digital
Heating Bath B-100, Power cable, Set of required cooling and vacuum tubing, list of solvents, 1L receiving and evaporating flasks, vacuum seal, vapor duct, condenser
±2°C
CE