Descrizione
- Electronic lift with power outage auto-lift
- Four safety-coated condenser options
- 3 L flask cordless bath
- Flexible positioning in the fume hood
- IP42 splashproof rating
- ECO mode option to shut down after inactivity
- Easy to install and maintain
- Systems include a vacuum controller and a near-silent, chemically resistant vacuum pump
Specifica
Specifica
| Tensione | 220/240 V |
| Capacità (sistema metrico) | 3 L |
| Speed | 10 to 330 rpm |
| Temperature Range (Metric) | Ambient to 95°C |
| Tipo di vuoto | V-180 |
| Tipo di condensatore | Vertical Coil |
| Protezione IP | IP42 |
| Tipo di unità di controllo | I-180 |
| Certifications | UL/CSA, CE, CB |
| Tipo | Rotary Evaporator System |
| Vedi altri risultati |