Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Codice prodotto. 15550590 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
5 L
Tensione:
110 V
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Include:
Base Plate
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tensione unitSize Include
15550590 1 L 230 V Pezzo -
15560590 1 L 230 V Pezzo Base Plate
15570590 5 L 230 V Pezzo -
15580590 5 L 230 V Pezzo Base Plate
15797092 5 L 110 V Pezzo Base Plate
5 options
Codice prodotto. 15550590
Marca: BUCHI 11B301001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rotavapor heating bath for up to 5 L evaporating flasks and temperatures up to 220°C
  • Efficient and quick heating
  • Use with water up to 95°C
  • Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Tipo Heating Circulation Bath
Tensione 230 V