Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
5 L
Include:
Base Plate
Tensione:
110 V
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Efficient and quick heating
- Use with water up to 95°C
- Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Tipo | Heating Circulation Bath |
| Include | Base Plate |
| Tensione | 230 V |