Learn More
IKA™ ROTAVISC Vane Spindle
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Size:
12 x 83 x 12 mm (W x H x D)
14 x 106 x 14 mm (W x H) x D
149.5 x 35 x 35 mm (W x H x D)
22 x 124 x 22 mm (W x H x D)
8 x 97 x 8 mm (W x H x D)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Quick coupling
- Hook hitch
- M2.5 left-handed thread
Specifica
Specifica
| Product Type | Vane Spindle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IKA™ ROTAVISC Viscometer |
| Descrizione | VAN-SP-1 Vane Spindle |
| Materiale | AISI 316L |
| Size | 149.5 x 35 x 35 mm (W x H x D) |