Learn More
Eppendorf™ Rotor Adapters for Rotor S-4x1000
Codice prodotto. 15718389 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
25 mL, 50 mL
5.0 mL and 15 mL
5.5 to 12 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For Rotor S-4x1000 high-capacity buckets
For Rotor S-4x1000 plate/tube buckets
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15718389
Marca: Eppendorf™ 5920712004
For use with a variety of tubes and plates in different shapes and sizes.
Adapters for Rotors. Available for use with:
  • 5.5 to 12mL, set of 2 pcs.
  • 50mL, set of 2 pcs.
  • Eppendorf Tubes 5.0mL and 15mL, set of 2 pcs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 5.0 mL and 15 mL
Max. Tube Diameter 17mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Rotor S-4x1000 plate/tube buckets
Descrizione Conical bottom
Vasi per adattatore 16
RCF max 3076 x g
No. of Places 16/64
Dimensioni provetta Eppendorf Tubes 5.0mL and 15mL conical