Learn More
Corning™ Rotor Adapter for LSE™ Mini Microcentrifuge 6770-RT
Codice prodotto. 17223564 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.2 mL
0.25 mL
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Codice prodotto. 17223564
Marca: Corning™ 6770RTA.5
Corning™ Rotor Adapter comes in three sizes and is for use with Corning Mini Microcentrifuge 6770
Corning™ Rotor Adapter comes in three sizes and is for use with Corning Mini Microcentrifuge 6770
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Capacità 0.5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Corning™ Mini Microcentrifuge 6770
N. per confezione 8/Pk.