Learn More
OHAUS™ Rotor, Angle, 12 x 15ml RB/FA, ID
Codice prodotto. 15826672 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 x 15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15826672
Marca: OHAUS™ 30314834
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
Angle Rotor for use with Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuges
  • Capacity: 12 x 15 ml
  • Max g-force: 4,427g
  • Max speed: 6,000 rpm
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rotor, Angle, 12x15ml RB/FA, ID
Materiale Polypropylene
Tipo Angle Rotor
Capacità 12 x 15 mL
RCF max 4,427 x g
Velocità max 6,000 rpm
Net Weight 2.740 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) FC5714
Angolo 32°
Include NA
Biocontainment Yes, when used with biocontainment lids