Learn More
Ohaus™ Rotor, Angle, 20 x 10ml RB, ID, Hi
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
20 x 10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Capacity: 20 x 10 ml
- Max g-force: 15,775g
- Max speed: 12,000 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Angle, 20x10ml RB, ID, Hi |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità | 20 x 10 mL |
| RCF max | 15,775 x g |
| Velocità max | 12,000 rpm |
| Net Weight | 4.300 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 |
| Angolo | 30° |
| Include | NA |