Learn More
OHAUS™ Rotor, Angle, 30 x 1.5/2.0 ml, ID, Sealable
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
30 x 1.5/2.0 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Capacity: 30 x 1.5/2.0 ml
- Max g-force: 20,595g
- Max speed: 14,000 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Angle, 30x1.5/2.0ml, ID, Sealable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità | 30 x 1.5/2.0 mL |
| RCF max | 20,595 x g |
| Velocità max | 14,000 rpm |
| Net Weight | 1.940 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 |
| Angolo | 45° |
| Include | NA |