Learn More
Ohaus™ Rotor, Angle, 30 x 15 ml RB/FA, ID
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
30 x 15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Capacity: 30 x 15 ml
- Max g-force: 2,830g
- Max speed: 4,500 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Angle, 30x15ml RB/FA, ID |
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità | 30 x 15 mL |
| RCF max | 2,830 x g |
| Velocità max | 4,500 rpm |
| Net Weight | 3.260 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 |
| Angolo | 35° |
| Include | NA |