Learn More
Ohaus™ Rotor, Angle, 4x8-w PCR Strip, ID
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 8 PCR-strips
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Capacity: 4 x 8-w PCR Strip
- Max g-force: 15,343g
- Max speed: 15,000 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Angle, 4x8-w PCR Strip, ID |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità | 4 x 8 PCR-strips |
| RCF max | 15,343 x g |
| Velocità max | 15,000 rpm |
| Net Weight | 1.230 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 |
| Angolo | 45° |
| Include | NA |