Learn More
Ohaus™ Rotor, Angle, 6 x 85 ml RB, ID, Hi
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 x 85 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Capacity: 6 x 85 ml
- Max g-force: 20,984g
- Max speed: 13,500 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Angle, 6x85ml RB, ID, Hi |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità | 6 x 85 mL |
| RCF max | 20,984 x g |
| Velocità max | 13,500 rpm |
| Net Weight | 4.910 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 |
| Angolo | 25° |
| Include | NA |