Learn More
OHAUS™ Rotor, Angle, 6x50ml RB, ID, Hi
Codice prodotto. 15896662 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 x 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15896662
Marca: OHAUS™ 30314831
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
Angle Rotor for use with Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuges
  • Capacity: 6 x 50 ml
  • Max g-force: 15,869g
  • Max speed: 13,000 rpm
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rotor, Angle, 6x50ml RB, ID, Hi
Materiale Stainless Steel
Tipo Angle Rotor
Capacità 6 x 50 mL
RCF max 15,869 x g
Velocità max 13,000 rpm
Net Weight 3.960 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) FC5714
Angolo 26°
Include NA
Biocontainment Yes, when used with biocontainment lids