Learn More
Eppendorf™ Rotor F-48x15, Plus 48 Steel Sleeves
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
40 x 15 mL Conical and Glass Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for use with 15 mL conical and glass tubes
- Includes steel sleeves and adapters
- Suitable for use with 5910 R Centrifuge
Specifica
Specifica
| Capacità | 40 x 15 mL Conical and Glass Tubes |
| Velocità max | 5,500 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5910R Centrifuge |
| Include | 48 steel sleeves and adapters |
| No. of Places | 40 |