Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-30x2
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
30 x 1.5/2.0 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- QuickLock™ lid
- Aerosol-tight for safe centrifugation of hazardous samples
- Anodized aluminum construction for high chemical resistance
- Rotor and lid are autoclavable (121°C, 20 min.)
- Suitable for use with 5910 R Centrifuge
Specifica
Specifica
| Capacità | 30 x 1.5/2.0 mL |
| Velocità max | 13,700 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5910R Centrifuge |
| No. of Places | 30 |
| Biocontainment | Aerosol-tight |