Learn More
Ohaus™ Rotor, Hematocrit, 24X Capillaries
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
24 Capillary Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Micro Centrifuge
- Capacity: 24 x capillaries
- Max g-force: 14,970g
- Max speed: 12,000 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Hematocrit, 24xCapillaries |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità | 24 Capillary Tubes |
| RCF max | 14,970 x g |
| Velocità max | 12,000 rpm |
| Net Weight | 0.630 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5515 |
| Angolo | 90° |
| Include | Hematocrit rotor, 24 x capillaries (only FC5515) |