Learn More
Eppendorf™ Coperchi per rotore
Codice prodotto. 15224536 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
A-2-MTP
Centrifuge 5427R, FA-45-24-11-Kit
Centrifuge 5427R, FA-45-30-11
F-34-6-38
F-45-17-17-Cyro
F-45-30-11
F-45-48-11
F-45-64-5-PCR
FA-45-16-17
FA-45-24-11
FA-45-24-11-HS
FA-45-24-11-Kit
FA-45-30-11
FA-45-48-11
S-24-11-AT
Materiale:
Aluminum
Aluminum, Coated
Polypropylene
Descrizione:
Aerosol-tight
Aerosol-tight, QuickLock
Coated
Non-aerosol-tight
Wind shield upper shell
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15224536
Marca: Eppendorf™ 5409703005
Designed for use with Eppendorf Rotors
  • Replacement rotor lids
  • Aerosol-tight and aluminum lids available
  • Available in a variety of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Lid
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura) FA-45-24-11
Descrizione Aerosol-tight