Learn More
Grant Instruments Rotor for MICROSPIN 12 PLUS
Click to view available options
Capacità:
16 x 0.2 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Rotor for two 8 x 0.2 ml PCR strip rows or 16 individual 0.2 ml PCR tubes
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Fixed Angle Rotor |
| Capacità | 16 x 0.2 mL Tubes |
| RCF max | 15,588 x g |
| Velocità max | 16,250 rpm |
| Max. Tube Length | 21 mm |
| Max. Tube Diameter | 7.5 mm |
| Net Weight | 100 g |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MICROSPIN 12 PLUS |
| Angolo | 30° |
| Vedi altri risultati |