Learn More
Thermo Scientific™ Pacchetti rotore per centrifuga da banco Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8
Convenient cell culture and clinical packages
2495.00€ - 3150.00€
Specifica
Materiale | Alluminio |
---|---|
Tipo | Swinging Bucket Rotor |
RCF max | 3,260 x g |
Velocità max | 4,500 rpm |
Raggio (sistema metrico) | Da 5.1 a 14.4 cm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15104933
|
Thermo Scientific™
75005760 |
4 x 50 ml | Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli rotondi (75005702), set di 4 adattatori per provette a fondo conico da 50 ml (75005736) |
2495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15115233
|
Thermo Scientific™
75005762 |
24 x 0.7 ml | Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli rotondi (75005702), set di 4 coperchi di biocontenimento ClickSeal (75005707), set di 4 adattatori per provette di prelievo del sangue: 5/7 ml (75005739) e 10 ml (75005738) |
3150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15194923
|
Thermo Scientific™
75005761 |
8 x 50 ml | Rotore TX-150 (75005701), set di 4 cestelli conici (75005703), set di 2 adattatori per provette a fondo conico da 15 ml (75005808) |
3020.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Convenient cell culture and clinical packages
Rotor innovations—from Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotor exchange to certified Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainment lids—shorten run set-up time while providing peace-of-mind that your samples are secure.
Secure, push-button Auto-Lock rotor exchange in less than 3 seconds delivers:
- Trouble-free rotor installation and removal:
- No tools are required
- No complicated rotor changing procedures
- Clear chamber access for cleaning convenience
- Quick switch between applications, from conical tubes to blood tubes, from microtubes to microplates, and the flexibility to evolve with the changing needs of your laboratory
- Biocontainment sealing, including certified ClickSeal lids for glove-friendly, one-handed operation
- 8 adapters available to meet your evolving clinical and research needs
Specifica
Alluminio | |
3,260 x g | |
Da 5.1 a 14.4 cm | |
90° |
Swinging Bucket Rotor | |
4,500 rpm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge | |
Yes |