Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5920 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 1,000 mL
4 x 1000 mL
4 x 750 mL
40 x 50 mL
8 x 250 mL
Velocità max:
3,700 rpm
4,250 rpm
Modello:
S-4x1000
S-4x1000, Aerosol Tight
S-4xUniversal-Large
Include:
4 x 1,000mL round buckets
High-capacity Buckets
Plate/Tube Buckets
Universal Buckets
Without buckets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotor |
| Capacità | 40 x 50 mL |
| RCF max | 3,076 x g |
| Velocità max | 4,250 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge 5920 R |
| Include | Plate/Tube Buckets |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | S-4x1000, Aerosol Tight |