Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5910 Ri
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.2 to 250 mL
4 x 500 mL
Medium
Velocità max:
4,000 rpm
5,100 rpm
RCF max:
3,220 x g
3220 x g
5263 x g
Include:
4 x 500 mL rectangular buckets
400 mL Round Buckets (x4)
Without Buckets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotor |
| Capacità | 4 x 500 mL |
| RCF max | 3220 x g |
| Velocità max | 4,000 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge 5910 Ri |
| Include | Without Buckets |
| No. of Places | 4 |
| Biocontainment | Aerosol-tight caps available |
| Modello | S-4x500 |