Learn More
OHAUS™ Rotor, Swing out, 16 x 50ml, ID
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
16 x 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Capacity: 16 x 50 ml
- Max g-force: 3,735g
- Max speed: 4,500 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Swing out, 16x50ml, ID |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità | 16 x 50 mL |
| RCF max | 3,735 x g |
| Velocità max | 4,500 rpm |
| Net Weight | 2.960 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 |
| Angolo | 0 to 90° |
| Include | NA |