Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Capacity: 2 x 3 MTP
- Max g-force: 2.716g
- Max speed: 4,500 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor Swing out 2x3MTP w/ bucket ID |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità | 2 x 3 MTP |
| RCF max | 2,716 x g |
| Velocità max | 4,500 rpm |
| Net Weight | 1.640 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 |
| Angolo | 0 to 90° |
| Include | NA |