Learn More
OHAUS™ Rotor, Swing out, 4 x 100ml, ID
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Capacity: 4 x 100 ml
- Max g-force: 3,350g
- Max speed: 4,500 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Swing out, 4x100ml, ID |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità | 4 x 100 mL |
| RCF max | 3,350 x g |
| Velocità max | 4,500 rpm |
| Net Weight | 1.620 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 |
| Angolo | 0 to 90° |
| Include | NA |