Learn More
Ohaus™ Rotor, Swing Out, 6 x 5 ml RB
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Centrifuge
- Capacity: 6 x 5 ml
- Max g-force: 1,817g
- Max speed: 4,000 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Swing Out, 6x5ml RB |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità | 6 x 5 mL |
| RCF max | 1,817 x g |
| Velocità max | 4,000 rpm |
| Net Weight | 0.420 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5706 |
| Angolo | 0 to 90° |
| Include | Swing out rotor 6 x 5ml RB |