Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 x 1.5/2 mL
16 x 0.2 mL
32 x 0.2 mL
6 x 1.5/2 mL
RCF max:
2,000 x g
9,800 x g
Da utilizzare con (apparecchiatura):
mySPIN 12 Mini Centrifuge
mySPIN 6 Mini Centrifuge
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
Spin 0.2mL and 1.5/2.0mL tubes with Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 6 x 1.5/2.0mL Circular Rotor |
| Materiale | Reinforced Glass Fiber |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 6 x 1.5/2 mL |
| RCF max | 2,000 x g |
| Velocità max | 6,000 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | mySPIN 6 Mini Centrifuge |
| Biocontainment | No |