Learn More
Korff™ Dischi di fogli di alluminio
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 120 mm |
| Materiale | Foglio di alluminio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per un'ampia gamma di attività di laboratorio |