Learn More
Gilac™ Round Basin
Codice prodotto. 13419898
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4.5 L
7.5 L
9 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13419898
Marca: Gilac™ G606521
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Round Basin for food contact. Highly durable and chemical resistant.
  • Basin fit for food contact
  • Highly durable and chemical resistant
  • Easy to clean
  • Nesting with no suction effect
  • Moulded rim makes it easy to grasp
Specifica
Tipo Storage Tub
Materiale LDPE
Colore White
Forma Circular
Capacità (sistema imperiale) 1.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 4.5 L
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Da utilizzare con (applicazione) Food Contact
Stile Nestable
Altezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Diametro (sistema metrico) 320 mm
Peso (sistema imperiale) 12.7 oz.
Peso (sistema metrico) 0.36 kg
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 5°F to 140°F
Temperature Range (Metric) -15°C to +60°C